Merck
1.20079
Millipore
Eshmuno® Q
Eshmuno® Q
Synonym(e):
Eshmuno® Q-Harz
Größe auswählen
10 ML
122,00 €
100 ML
979,00 €
500 ML
3.446,00 €
5 L
Anfragen
122,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 ML
122,00 €
100 ML
979,00 €
500 ML
3.446,00 €
5 L
Anfragen
About This Item
UNSPSC-Code:
47101511
122,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
ligand
(Trimethylammoniumethyl)
Sterilität
sterile (Caustic Stable)
Produktlinie
Eshmuno®
Form
resin
spezifische(r) Analyt(en)
MAbs
Parameter
1000 cm/hr flow rate
1000 cm/hr max. flow rate
8 bar max. pressure
Aktive Matrixgruppe
polymer, polyvinyl ether
Mittlere Partikelgröße
85 μm
Kapazität
150 mg binding capacity (BSA/mg of resin)
~150 mg, BSA binding capacity
Übergangstemp.
flash point 35 °C (own results)
Dichte
1 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
recombinant protein
vaccine development
Trenntechnik
anion exchange
mixed mode
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Eshmuno® Q-Harz ist ein starkes Anionenaustauscherharz, das unsere bekannte Tentakelstruktur mit einer hydrophilen Polyvinylether-Basismatrix verbindet. Daher bietet Eshmuno® Q-Harz hervorragende Ergebnisse bei typischen Anionenaustauschanwendungen, wie der Entfernung von Verunreinigungen von Biomolekülen im Durchflussmodus.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Eshmuno® Q-Chromatographieharz ermöglicht:
  • Die Aufreinigung von sauren und neutralen Proteinen und Peptiden aus verschiedenen Quellen, einschließlich Plasma
Herausragende Produktivität für die nachgelagerte Verarbeitung von Biomolekülen
  • Hohe Durchflussrate im Vergleich zu Druck-Fließverhalten
  • Ausgezeichnete Entfernung von Verunreinigungen wie HCP, ausgelaugtem Protein A und Viren
  • Robuste und sichere Verpackungsverfahren
  • Ausgeprägte chemische Stabilität
Verpackung
  • 1.20079.0100: Eshmuno® Q Harz 100 ml
  • 1.20079.0010: Eshmuno® Q Harz 10 ml
  • 1.20079.0500: Eshmuno® Q Harz 500 ml
  • 1.20079.5000: Eshmuno® Q Harz 5 l
Plastikflasche
Hinweis zur Analyse
Aussehen: Milchig cremefarbene trübe Suspension ohne grobe mechanische Verunreinigungen.
Mikroskopische Beurteilung: Kugelförmige Partikel, keine Agglomerate, keine Feinteile.
Extrahierbare Bestandteile (Wasser): ≤ 0,08 %
Ionische Kapazität: 90 - 190 µeq/ml
Leistungstest (Conalbumin): 9 - 19 mS/cm
Leistungstest (Humanalbumin): 20 - 30 mS/cm
Druckabfall (Säule: ID=1,6 cm, L=10 cm bei 5 ml/min): ≤ 1,0 bar
Protein-Bindungskapazität (Rinderserumalbumin): 120 - 190 mg/ml
Partikelgröße (50-120 µm): ≥ 80 %
Partikelgröße (d50): 75 - 95 µm
Cer: ≤ 30 µg/g
Endotoxine: ≤ 1,00 EU/ml
TAMC (Gesamtzahl aerober Mikroorganismen): ≤ 100 CFU/ml
TYMC (Gesamtzahl an Hefen und Schimmelpilzen): ≤ 100 CFU/ml
Rechtliche Hinweise
Eshmuno is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F
Flammpunkt (°C)
35 °C
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
See case study examples of how to optimize chromatographic purification of plasmid DNA for Biopharmaceutical Applications.
Influenza vaccines are commonly made using egg-based and cell-based manufacturing strategies. Find step-by-step information on the manufacturing process for each method.
A custom-designed cost model is used to explore the economics of vaccine manufacturing across several different modalities including mRNA. The model enables greater process understanding, simulates bottlenecks, and helps to optimize production efficiency.
Learn more one the attenuated viral vaccines manufacturing process: cell culture, clarification, nuclease treatment, chromatography, and sterile filtration.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
In der Herstellung maßgeschneiderter Virusimpfstoffe werden virusspezifische Herausforderungen durch Zusammenarbeit gemeistert.
This technical article breaks down the adenovirus vaccine manufacturing process and provides a case study on developing an accelerated and cost-effective single-use adenoviral vector vaccine.
Learn more on mAb downstream processing, more specifically polishing chromatography and the relevant associated products.