12-372
Histone H4 Peptide
biotin conjugate, residues 2-24
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Histon H4-Peptid, Biotin-Konjugat, Reste 2–24, Histone H4 Peptide, biotin conjugate, residues 2-24 primarily used in Immunoprecipitation and Affinity Precipitation Assays.
Qualitätsniveau
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
affinity precipitation assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Verwandte Kategorien
Qualität
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable