Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 mg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 152,00 € |
50 mg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 600,00 € |
200 mg | Ab HEUTE lieferbarvonSchnelldorf | 1.570,00 € |
Über diesen Artikel
152,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
description
Chemical Formula: C23H35N7O17P3SLi3
assay
85% (Enzymatic and Absorbance)
form
solid
mol wt
Mr 809.6 (acetyl-CoA), Mr 827.4 (acetyl-CoA-Li3)
packaging
pkg of 010 mg (10101893001), pkg of 200 mg (11585371001), pkg of 050 mg (10101907001)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2% (lithium)
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
50 mg/ml in Phosphatpuffer, pH-Wert 7, stabil für 3 Wochen bei -15 bis -25 °C. Nicht gefrorene Lösungen sollten umgehend verwendet werden.
Other Notes
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 85% (Enzymatic and Absorbance), 2% (lithium) | description ≥93% (HPLC), powder | description Avanti Research™ - A Croda Brand 870715P, powder | description ≥85% |
| assay 85% (Enzymatic and Absorbance) | assay ≥93% (HPLC) | assay >99% (TLC) | assay ≥85% |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand 870715P | manufacturer/tradename - |
| packaging pkg of 010 mg (10101893001), pkg of 050 mg (10101907001), pkg of 200 mg (11585371001) | packaging - | packaging pkg of 1 × 5 mg (870715P-5mg) | packaging - |
| description Chemical Formula: C23H35N7O17P3SLi3 | description - | description - | description - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?