Merck
1.14803
Supelco
Chlorine Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonym(e):
Chlorine Visual Test Kit Refills
Größe auswählen
400 TESTS
97,40 €
97,40 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
400 TESTS
97,40 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
97,40 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Leistungsmerkmale
refill
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
chlorine
Kompatibilität
for use with MCOLORTEST®
Nachweisverfahren
colorimetric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
When the reagents of a MQuant® test (formally MColortest®) are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of test kits, making it a particularly economical and ecological system.
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kit 1.14801 for the colorimetric evaluation of chlorine.
for 1.14801 MQuant®
Rechtliche Hinweise
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Zielorgane
Thyroid
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Preparation of a standard solution for total chlorine.
AQS-Standard für freies Chlor - Herstellung einer Standardlösung für freies Chlor
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine