Merck
1.16730
Supelco
Blank Test Strips, reflectometric
REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Größe auswählen
50 TESTS
33,50 €
33,50 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
50 TESTS
33,50 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
NA.24
33,50 €
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Blank Strips, for use with REFLECTOQUANT®
Beschreibung
quantitative
chemische Klasse(n) des Analyten
sugars
spezifische(r) Analyt(en)
ammonium, ascorbic acid, calcium, chlorine, formaldehyde, hydrogen peroxide, hydroxymethylfurfural (Hmf), iron, lactic acid, magnesium, magnesium, malic acid, nitrate, nitrite, peracetic acid, phosphate, potassium, sulfite
Kompatibilität
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Nachweisverfahren
reflectometric
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
The Reflectoquant® Blank test strips incorporate paperzones not impregnated with reagent. They are used to perform tests to see whether the color of a sample (e.g. red juice) stays on the paper of the blank zones. A difference in color can indicate that the intrinsic color of the sample may affect results obtained with other Reflectoquant® test strips. For decolorization we then suggest to pre-treat the sample with Polyvinylpolypyrrolidone (Divergan®, 1.07302). Various application notes for these special samples are available.
Hinweis zur Analyse
Anwendungstechnischer Test: entspricht
Rechtliche Hinweise
Divergan is a registered trademark of BASF SE
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Hydroxymethylfurfural (HMF) in Honig – reflektometrische Bestimmung nach Umsetzung mit einem Barbitursäurederivat und einem Aminophenazon-Derivat
Hydroxymethylfurfural (HMF) in honey – reflectometric determination after after conversion with a barbituric acid derivative and an aminophenazone derivative