Wichtige Dokumente
1.15946
Sigma-Aldrich
Nile blue (hydrogen sulfate) (C.I. 51180)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Nile blue (hydrogen sulfate) (C.I. 51180), Nile blue
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21N3O5S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
415.46
UNSPSC-Code:
41116130
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Form
solid
Zusammensetzung
Dye, ≥90% spectrophotometric assay
pH-Wert
2.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Löslichkeit
50 g/L
Schüttdichte
300 kg/m3
εmax
1630-1820 at 635-639 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C20H20N3O.H2O4S/c1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;1-5(2,3)4/h5-12H,3-4,21H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChIKey
MMYKGGIXVBGGSZ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Der Farbstoff Nilblau (Hydrogensulfat) (C.I. 51180) ist ein CERTISTAIN Festfarbstoff und wird für die Herstellung einer Farbstofflösung für z.B. die Färbung von Melanin und Lipofuscin in histologischen Schnitten humanen Ursprungs verwendet.
Als CERTISTAIN Farbstoff durchläuft er eine Qualitätskontrolle nach den höchsten Standards und nach strikten Spezifikationen. Als CE-zertifiziertes, IVD-registriertes Produkt kann er störungsfrei in der klinischen Diagnostik und bei Laborakkreditierungen eingesetzt werden.
Hinweis zur Analyse
Farbstoffgehalt (spektralphotometrisch): ≥ 90 %
Identität
- Hydrogensulfat (als Schwefel):
entspricht
- UV/VIS-Spektrum: entspricht
Absorptionsmaximum λ max. (Ethanol 50 %): 635 - 639 nm
Spez. Extinktion E1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; Ethanol 50 %): 1630 - 1820
DC-Prüfung: entspricht
Trocknungsverlust (110 °C): ≤ 8 %
Eignung für die Mikroskopie: entspricht
Rechtliche Hinweise
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany