Merck
1.15943
Sigma-Aldrich
Methylenblau (C.I.52015)
for microscopy Certistain®
Synonym(e):
Methylenblau, Methylthioniniumchlorid, 3,7-Bis(dimethylamino)-phenothiaziniumchlorid, Tetramethylthioniniumchlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H18ClN3S · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
373.90
Beilstein:
3599847
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116130
EG-Index-Nummer:
200-515-2
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
1180 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Dye, ≥82% spectrophotometric assay
pH-Wert
3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
190 °C (dec.) (lit.)
Löslichkeit
50 g/L
Dichte
1.757 g/cm3 at 22 °C
Schüttdichte
400‑600 kg/m3
εmax
2250-2750 at 660-665 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChIKey
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Methylenblau (C.I. 52015) für die Mikroskopie Certistain® ist ein Trockenfarbstoff, der in der Bakteriologie für die Kernfärbung und Gegenfärbung für die Ziehl-Neelsen-Färbung in Probenmaterial menschlichen Ursprungs verwendet wird. Bakterien erscheinen dann blau. Dieser Farbstoff ist auch in der Hämatologie ein wichtiges Färbungsmittel: Methylenblau und Eosin sind die Hauptbestandteile vieler Färbungslösungen und Farbstoffgemische. Certistain® ist die Produktgruppe für ausgewählte hochwertige Farbstoffe, die alle Qualitätsanforderungen nach IVD und CE erfüllen. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Diese Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Hinweis zur Analyse
Farbstoffgehalt (spektrophotometrisch): ≥ 82 %
Identität
- Chlorid:
entspricht
- UV/VIS-Spektrum: entspricht
Maximale Absorption λ max (Ethanol 50  %): 660 - 665 nm
Spez. Absorptionsgrad A 1 %/1 cm (λmax.; 0,003  g/l; Ethanol 50  %): 2250 - 2750
TLC-Test: entspricht
Trocknungsverlust (110  °C): 10 - 15 %
Eignung für Mikroskopie: entspricht
Rechtliche Hinweise
CERTISTAIN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable