1.15037
HPTLC plates, Silica gel 60 RP-18 with concentrating zone 20 x 2.5 cm
pkg of 25 plates, plate L × W 20 mm × 10 cm, according to DIN 38409-H13, glass support
Synonym(e):
High Performance TLC Plates
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass support
silica gel 60 matrix
Qualitätsniveau
Agentur
according to DIN 38409-H13
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
chemische Klasse(n) des Analyten
PAHs
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
HPTLC: suitable
Schichtdicke
150-200 μm
Platte L × B
20 mm × 10 cm
Partikelgröße
5-6 μm
Porengröße
60 Å medium pore diameter
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Verlinkung
Hinweis zur Analyse
Porenvolumen (N₂-Isotherme): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (Laserbeugung, Kornanalyse): 5 - 7 µm
Schichtdicke: 150 - 200 µm
Dickenschwankung: ≤ 35 µm
Schichtdicke/Konzentrierungszone: 70 - 110 µm
Dickenschwankung der Konzentrierungszone: ≤ 35 µm
Anwendungstechnische Prüfungen:
A) Cholesterintest
hRf-Werte
- Cholesterin, Cholesterintest:
11 - 23
B) Steroidtest
- Methyltestosteron, Steroidtest: 20 - 40
- Reichstein S, Steroidtest: 50 - 70
- Hydrocortison,Steroidtest: 65 - 85
Typischer Wert, gemessen an einer aktivierten Platte (120°C, 15 Min)
Eluent a) Aceton/ Wasser (95/5 v/v)
Eluent b) Acetonitril/Wasser (70/30 v/v)