Wichtige Dokumente
112251
Sigma-Aldrich
α₁α₁-Säure-Glykoprotein, Humanplasma
Synonym(e):
α₁α₁-Säure-Glykoprotein, Humanplasma, α₁α₁-AG, C-AGP, Orosomucoid, α₁M-Seromucoid
Größe auswählen
1 MG
130,00 €
130,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
130,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.25
130,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
human plasma
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Löslichkeit
aqueous buffer: 1 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Natives α1-Säure-Glykoprotein aus Humanplasma. Glykoprotein, das zur Untersuchung der Struktur von Oligosaccharideinheiten eingesetzt wird. Besteht zu 40–45 % aus Kohlenhydrat. Liegt in Humanplasma in Konzentrationen von 55–140 mg/100 ml vor. Klinisch gesehen ist α1-AG ein Reaktant der akuten Phase, der zusammen mit Haptoglobin eine akute Entzündung anzeigt. Unterdrückt die Augmentation der NK-Zellaktivität durch IFN-α und IFN-γ. Das Verhältnis von α1-AG:α1-Antitrypsin ist nützlich für die Diagnose einer Lebererkrankung. Sialinsäure-defizientes α1-AG wurde in Serum oder Urin von Patienten mit Hodgkin-Lymphom, Psoriasis-Arthritis, Diabetes und chronischer myeloider Leukämie gefunden. Sialinsäure-defizientes α1-AG hat eine Affinität für Vitamin B12.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Angaben zur Herstellung
Aus Serum hergestellt, das in zertifizierten Tests für HBsAg und Antikörper gegen HIV und HCV als negativ befunden wurde.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aso, H., et al. 1999. Inflammation 23, 117.
Schmid, K., et al. 1973. Biochemistry 12, 2711.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable