Merck
1.12117
Millipore
L-Citrullin
≥99% (perchloric acid titration)
Synonym(e):
L-Citrullin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H13N3O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
206-759-6
Assay
≥99% (perchloric acid titration)
Form
solid
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)
InChIKey
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
für die Biochemie
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Spez. Drehung (α 20/D; 2 %; Salzsäure 1 mol/l): +22,0 bis +23,0
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,01 %
Fremde Aminosäuren ≤ 0,3 %
Andere ninhydrinpositive Substanzen: ≤ 0,1 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°C)
Not applicable