Merck
1.19898
Supelco
Phosphat-Standardlösung
traceable to SRM from NIST KH₂PO₄ in H₂O 1000 mg/l PO₄ Certipur®
Synonym(e):
Phosphate standard for aqueous matrices ready for use
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Methode(n)
ion chromatography: suitable
Dichte
0.998 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
  • Discovery of contaminants with antagonistic activity against retinoic acid receptor in house dust.: This research explores environmental contaminants in house dust that exhibit antagonistic activities against retinoic acid receptors, with analytical methodologies including the use of phosphate standard solutions for quantification and validation (Jia Y et al., 2022).
  • Activation of a membrane-associated phosphatidylinositol kinase through tyrosine-protein phosphorylation by naphthoquinones and orthovanadate.: Investigating the biochemical pathways activated by tyrosine phosphorylation, this study utilizes phosphate standards to monitor enzyme activity, offering implications for drug development and molecular biology (Chen YX et al., 1990).
Hinweis zur Analyse
Konzentration     β (PO₄³⁻): 990–1010 mg/L
Bestimmungsmethode: Alkalimetrische Titration.
Der Inhalt dieser Lösung wurde mit Natriumhydroxid-Standardlösung (Bestell-Nr. 1.09141) gegen den volumetrischen Standard Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400) standardisiert. Die erweiterte Messunsicherheit beträgt ± 0,4 % (Überdeckungsfaktor k=2 für eine Überdeckungswahrscheinlichkeit von 95 %). Der zertifizierte Wert ist rückführbar auf den Primärstandard NIST SRM 84L (NIST: National Institute of Standards and Technology, USA) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat, der im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird.
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
Photometric determination of phosphate ions in water with ammonium molybdate using Spectroquant® test kits and a UV/VIS spectrophotometer.