Merck
1.09874
Millipore
MSRV-Selektivergänzung
for Salmonella spp., pkg of 10 vials, for the preparation of MSRV medium
Synonym(e):
MSRV-Selektiv, Salmonella-Selektivergänzung, Modifizierte halbfeste RAPPAPORT-VASSILIADIS-Selektivergänzung
Größe auswählen
10 VIAL
258,00 €
258,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Consider alternative product 79894-5VL
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 VIAL
258,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C31H35N2NaO11
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
634.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106212
EG-Index-Nummer:
216-023-6
NACRES:
NA.74
258,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Consider alternative product 79894-5VL
Weitere Informationen anfragen
Beschreibung
MSRV medium acc. ISO 6579 (base) (1.09878)
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
Zusammensetzung
Novobiocin, 10 mg per vial
Verpackung
pkg of 10 vials
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
7.5 (25 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
220 °C (decomposition)
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
2-8°C
Eignung
Salmonella spp.
SMILES String
[Na+].N([C-]2C(=O)Oc3c(ccc(c3C)OC4OC(C(C(C4O)OC(=O)N)OC)(C)C)C2=O)C(=O)c1cc(c(cc1)O)CC=C(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
InChIKey
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
MSRV-Selektivergänzung enthält Novobiocin-Natriumsalz in lyophilisierter Form. Novobiocin unterdrückt Wachstum und Motilität des Großteils der kompetitiven Flora während der Kultivierung von Salmonellen. Es verhindert auch das Schwärmen von Proteus spp.
Anwendung
MSRV-Selektivergänzung ist ein Additiv für die Herstellung von MSRV-Medium zur Isolierung von Salmonella spp.
Hinweis zur Analyse
Wachstum in MSRV-Kulturmedium
Schwärmen
- Salmonella enteritidis ATCC 13076 (WDCM 00030):
≥ 20 mm
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): ≥ 20 mm
Wachstum
- Citrobacter freundii ATCC 8090:
keine
- Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 (WDCM 00025): keine
Inkubation: 16 - 24 h; 42 °C; aerob
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Salmonella pass through the entire food chain from animal feed, primary production, and into households or food-service establishments.
Protokolle
EN ISO 6579-1 standard specifies detection of Salmonella spp. in human consumption, animal feed, and environmental samples.