Dokumente
1.09872
Supelco
Sulfate standard
1000 mg SO₄ (H₂SO₄ in H₂O) Titrisol®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Methode(n)
ion chromatography: suitable
pH-Wert
0.8 (20 °C in H2O)
Dichte
1.01 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Format
single component solution
Lagertemp.
15-25°C
Hinweis zur Analyse
Gehalt (SO₄²⁻): 1000 mg / Ampulle
Bestimmungsmethode: Alkalimetrische Titration
(zurückgeführt auf NIST - SRM 723b)
Methodengenauigkeit: +/- 2 mg
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable