Merck
1.09494
Supelco
ICP-Mehrelementstandardlösung IX
(9 elements in dilute nitric acid) 100 mg/l: As, Be, Cd, Cr(VI), Hg, Ni, Pb, Se, Tl Certipur®
Synonym(e):
Multi-Element Calibration Solution for ICP/AAS
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
reference material
Qualitätsniveau
Produktlinie
Certipur®
Methode(n)
ICP: suitable
pH-Wert
0.3 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
Dichte
1.050 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
industrial qc
pharmaceutical
Format
multi-component solution
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • ICP multi-element calibration standard: Though specific PubMed references are not available, ICP multi-element standard solution IX is critical in trace metal analysis, providing a reliable calibration standard for ICP-MS, ensuring accuracy in measuring elemental impurities in pharmaceutical products.
  • Trace metal analysis standard for pharmaceutical quality control: This solution is essential in the pharmaceutical industry for ensuring compliance with regulatory requirements on elemental impurities, serving as a key component in quality control laboratories.
  • Elemental analysis reagent in biochemical research: ICP multi-element standard solution IX is invaluable for researchers in biochemistry and biotechnology, facilitating the precise quantification of trace elements in various biological samples and supporting studies on their physiological roles and impacts.
Hinweis zur Analyse
As (Arsen): 100 mg/l
Be (Beryllium): 100 mg/l
Pb (Blei): 100 mg/l
Cd (Cadmium): 100 mg/l
Cr (Chrom): 100 mg/l
Ni (Nickel): 100 mg/l
Hg (Quecksilber): 100 mg/l
Se (Selen): 100 mg/l
Tl (Thallium): 100 mg/l
Rechtliche Hinweise
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)