Merck
1.09328
Millipore
Standard-Unterteil für den Probenahmekopf
stainless steel, for use with MAS-100®
Größe auswählen
1 PKG
4.090,00 €
4.090,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 PKG
4.090,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41122409
NACRES:
NA.74
4.090,00 €
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Materialien
stainless steel
Agentur
non-compendial
Leistungsmerkmale
installed
Verpackung
pkg of 1 kit
Anwendung(en)
air monitoring
pharmaceutical
Kompatibilität
for use with MAS-100®
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Das MAS-100 ISO NT® Unterteil für den Probenahmekopf ist ein zusätzliches Zubehör speziell zum Einsatz mit MAS-100 ISO NT® und MAS-100 ISO MH®. Es ist mit perforierten Deckeln aus Edelstahl kompatibel. Die MAS-100-Iso-Produktfamilie wurde speziell zur Überwachung und Messung mikrobiologischer Verunreinigungen an festen Probenahmestellen in Reinräumen, RABS und Isolatoren entwickelt. Der Probenahmekopf ist aus Edelstahl mit Tri-Clamps gefertigt und kann durch Gasdekontamination sterilisiert werden. Die federgelagerten Petrischalenklemmen sind für die horizontale und vertikale Montage anpassbar. Zur Verbindung der Schläuche mit dem Probenahmekopfunterteil und dem Gerät wird ein Tri-Clamp mit einem Innendurchmesser von 21,7 mm und einem Außendurchmesser von 50,5 mm verwendet. Die Silikondichtung dient zum Abdichten der Tri-Clamp-Verbindungen der Geräte der MAS-100-Iso-Produktfamilie.
Anwendung
Das leicht zu reinigende MAS-100 ISO NT® Unterteil für den Probenahmekopf (Edelstahl) mit Tri-Clamp und Dichtung wird zur mikrobiellen Überwachung von Raumluft mit Luftkeimsammlern der MAS-100-Iso-Produktfamilie in Isolatoren, RABS und hochgradigen Reinräumen verwendet. Luftkeimsammler werden sehr häufig in pharmazeutischen Anwendungen eingesetzt.
Rechtliche Hinweise
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG