Wichtige Dokumente
1.09115
Supelco
Potassium hydroxide solution
c(KCl) = 0.1 mol/L (1 N) in ethanol, reag. USP, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titripur®
Synonym(e):
Kalilauge in Ethanol
About This Item
UNSPSC-Code:
12352305
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Kaliumhydroxidlösung in Ethanol, c(KOH) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. USP
Agentur
reag. USP
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
425 °C (ethanol)
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Expl.-Gr.
3.5-15.0 % (v/v) ethanol)
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
0.1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
14 (20 °C in H2O)
Übergangstemp.
flash point 12 °C (ethanol)
Dichte
0.836 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Anwendung
  • Voltammetrische Bestimmung: Kaliumhydroxidlösung in Ethanol wird bei der voltammetrischen Bestimmung von Antioxidantien in verschiedenen Matrizen verwendet. Eine aktuelle Studie demonstrierte ihre Anwendung bei der voltammetrischen Bestimmung des Antioxidans 2,6-Di-tert-butyl-p-kresol (T501) in Transformatorenöl unter Verwendung einer Graphitelektrode. Diese Methode verbessert die Empfindlichkeit und Genauigkeit der Antioxidanzienerkennung, was für die Gewährleistung der Stabilität und Leistung von Ölen und anderen Industrieflüssigkeiten von entscheidender Bedeutung ist (Zhou et al., Analytical Letters, 2021).
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zulassung:
Diese volumetrische Lösung wird in unserem Kalibrierungslabor D-K-15185-01-00 analysiert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 durch die DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) zur Analyse der Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter: www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Hinweis zur Analyse
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,0995–0,1005 mol/L
Messunsicherheit ± 0,0003 mol/L
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist rückführbar auf ein Primärstandard-Referenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 Kaliumhydrogenphthalat) anhand des volumetrischen Standards Kaliumhydrogenphthalat (Bestell-Nr. 1.02400), ein zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, das im akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 gemessen wird. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
55.4 °F - (ethanol)
Flammpunkt (°C)
13 °C - (ethanol)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?