Merck
1.09918
Supelco
Kalilauge
c(KOH) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonym(e):
Kaliumhydroxid -Lösung
Größe auswählen
1 AMP
35,60 €
35,60 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 AMP
35,60 €
About This Item
Lineare Formel:
KOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
56.11
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352305
NACRES:
NA.21
35,60 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Kalilauge, for 1000 mlc(KOH) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titrisol®
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reaction type: Acid-base reactions
Konzentration
1 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
>13.5 (20 °C in H2O)
Dichte
1.58 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Impact of Modifications from Potassium Hydroxide on Porous Semi-IPN Hydrogel Properties and Its Application in Cultivation: In dieser Studie wird erörtert, wie Kaliumhydroxid-Modifikationen die Eigenschaften von Hydrogelen mit semi-interpenetrierendem Polymernetzwerk (Semi-IPN) verbessern, die in landwirtschaftlichen Anwendungen zur Verbesserung der Bodenwasserspeicherung und des Pflanzenwachstums eingesetzt werden (Tuan HNA et al., 2024).
  • Chitin nanofibrils assisted 3D printing all-chitin hydrogels for wound dressing: Kaliumhydroxid spielt eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung von Chitin-Nanofibrillen für 3D-Druck-Hydrogele, die dann in der Medizin als fortschrittliche Wundauflagenmaterialien eingesetzt werden (Zheng Y et al., 2024).
  • Analytical study of KOH wet etch surface passivation for III-nitride micropillars: In dieser Forschungsarbeit wird Kaliumhydroxid in Nassätzprozessen verwendet, um seine Auswirkungen auf die Oberflächenpassivierung zu untersuchen, was für die Leistungssteigerung von III-Nitrid-Halbleiter-Mikrosäulen in elektronischen Anwendungen entscheidend ist (Seitz M et al., 2024).
  • Black goes green: single-step solvent exchange for sol-gel synthesis of carbon spherogels as high-performance supercapacitor electrodes: Unter Verwendung von Kaliumhydroxid werden Kohlenstoff-Sphärogele über einen grünen Sol-Gel-Prozess synthetisiert, was deren Effizienz als Superkondensatorelektroden in Energiespeichertechnologien aufzeigt (Salihovic M et al., 2024).
  • Robust anion exchange membranes based on ionic liquid grafted chitosan/polyvinyl alcohol/quaternary ammonium functionalized silica for polymer electrolyte membrane fuel cells: Diese Arbeit untersucht die Anwendung von Kaliumhydroxid bei der Entwicklung langlebiger Anionenaustauschmembranen für den Einsatz in Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen und hebt dessen Bedeutung im Hinblick auf eine hohe Ionenleitfähigkeit hervor (Jang HS et al., 2024).
Rechtliche Hinweise
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1