Merck
1.08602
Millipore
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine
buffer substance TRICIN
Synonym(e):
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]glycine, Tricine, N-Tris(hydroxymethyl)methylglycine
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161703
EG-Index-Nummer:
227-193-6
NACRES:
NA.05
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
pH-Wert
4.5-5.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
187 °C
Löslichkeit
100 g/L
Schüttdichte
500 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[N+H2](C(CO)(CO)CO)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C6H13NO5/c8-2-6(3-9,4-10)7-1-5(11)12/h7-10H,1-4H2,(H,11,12)
InChIKey
SEQKRHFRPICQDD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Puffersubstanz TRICIN
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration)≥ 99 %Identität (IR-Spektrum)entsprichtUV-Eigenabsorption (250 nm, 50 g/l, 1 cm, Wasser)≤ 0.075Chlorid (Cl)≤ 0.05 %Sulfat (SO₄)≤ 0.005 %Schwermetalle (als Pb)≤ 0.0005 %Na (Natrium)≤ 0.005 %Trocknungsverlust (105 °C)≤ 0.2 %Zwitterionischer Puffer, pKa bei 20 °C8.15
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable