Wichtige Dokumente
1.08419
Supelco
Titriplex® Lösung A
1 ml ≙ 56 mg CaO/l using 100 ml of water, ready-to-use volumetric solution for the determination of water hardness, alkaline earth metals in water, Titripur®
Synonym(e):
Härte, Bestimmungen
Größe auswählen
1 L
79,70 €
79,70 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
79,70 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352401
NACRES:
NA.21
79,70 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Weitere Informationen anfragen
Produktbezeichnung
Titriplex® Lösung A, for the determination of alkaline earth metals in water 1 ml ≙ 56 mg CaO/l using 100 ml of water, Titripur®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Complexometric reactions
Konzentration
1.2 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
7.4-7.6 (20 °C in H2O)
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Leistungsmerkmale und Vorteile
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 analysiert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 zur Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Hinweis zur Analyse
Flüssigkeit bilden
Stoffmengenkonzentration 0,09936–0,10036 mol/l
Rückführbar auf NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung ist auf einen Primärstandard (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 682 Zinc), mittels des volumetrischen Standards Zink (Artikelnummer 1.02409) rückführbar, ein zertifiziertes Referenzmaterial nach ISO 17034, das von unserem akkreditierten Kalibrierlabor der Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland nach DIN EN ISO/IEC 17025 analysiert wurde. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit dem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable