Wichtige Dokumente
1.07810
Supelco
Tin(IV) chloride
EMPLURA®
Synonym(e):
Zinntetrachlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cl4Sn
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
260.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
231-588-9
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
31 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99.0% (acidimetric)
Form
liquid
Verunreinigungen
≤0.0005% Iodide oxidizing substances (as Cl2)
≤0.001% Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride)
≤0.05% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH-Wert
0.2 (20 °C, 60 g/L in H2O, Hydrolysis)
bp
114 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-33 °C
Dichte
2.23 g/cm3 at 20 °C
Kationenspuren
Fe: ≤0.0005%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Sn
InChIKey
IPBZXRPRYYPREV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 99.0 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
Mit Schwefelwasserstoff nicht fällbare Anteile (als SO₄): ≤ 0.05 %
Iod reduzierende Anteile (als Zinn(II)chlorid): ≤ 0.001 %
Iodid oxidierende Anteile (als Cl₂): ≤ 0.0005 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable