Wichtige Dokumente
1.06627
Supelco
Natriumthiocyanat
EMPLURA®
Synonym(e):
Natriumthiocyanat, Natriumsulfocyanid
Größe auswählen
2.5 KG
194,00 €
25 KG
1.560,00 €
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
2.5 KG
194,00 €
25 KG
1.560,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
CNNaS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
81.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
208-754-4
NACRES:
NA.21
194,00 €
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
<1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥98.5% dry basis (silver nitrate titration)
Form
solid
Wirksamkeit
764 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verlust
≤5.0% loss on drying, 105°C
pH-Wert
6-8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
308 °C
Löslichkeit
>1000 g/L
Dichte
1.74 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800‑1000 kg/m3
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.1%
sulfate (SO42-): ≤0.025%
Kationenspuren
As: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.002%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].[S-]C#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
InChIKey
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
  • Copper-mediated [3 + 2] oxidative cyclization of oxime acetate: Hier wird die Verwendung von Natriumthiocyanat in der kupfervermittelten Synthese aufgezeigt, was für die formale Synthese von Fentiazac entscheidend ist, und seine Rolle in pharmazeutischen Synthesetechniken hervorgehoben (Jadhao et al., 2024).
  • Fabrication and Characterization of Flexible Solid Polymers Electrolytes for Supercapacitor Application: Hier wird die Anwendung von Natriumthiocyanat bei der Entwicklung fortschrittlicher Polymerelektrolyte für Superkondensatoren unter Hervorhebung von dessen Bedeutung für den Energiespeichersektor beschrieben (Badi et al., 2022).
  • Lactose oxidase: An enzymatic approach to inhibit Listeria monocytogenes in milk: In dieser Arbeit wird Natriumthiocyanat als Teil einer neuartigen enzymatischen Strategie zur Verbesserung der Lebensmittelsicherheit als Alternative zu herkömmlichen Konservierungsmitteln in Milchprodukten beschrieben (Flynn et al., 2021).
  • 1,3-Dibromo-1,1-difluoro-2-propanone as a Useful Synthon for a Chemoselective Preparation of 4-Bromodifluoromethyl Thiazoles: Diese Arbeit betrifft die Verwendung von Natriumthiocyanat bei der Synthese von Bromdifluormethylthiazolen, wobei dessen Nutzen bei der Herstellung neuartiger Verbindungen für die chemische Forschung und industrielle Anwendungen aufgezeigt wird (Colella et al., 2018).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (argentometrisch, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 98,5 %
Identität: entspricht
Chlorid (Cl): ≤ 0,1 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,025 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,002 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 5,0 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable