Merck
480886
Sigma-Aldrich
Natriumborhydrid
greener alternative
granular, 99.99% trace metals basis
Synonym(e):
Natriumboranat
About This Item
Lineare Formel:
NaBH4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
37.83
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
99.99% trace metals basis
Form
granular
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (dec.) (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
InChIKey
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Wir verpflichten uns, Ihnen umweltfreundlichere Alternativprodukte anzubieten, die ein oder mehrere der „12 Prinzipien der Grünen Chemie“ erfüllen. Dieses Produkt wurde zu Zwecken der Energieeffizienz verbessert. Weitere Einzelheiten dazu finden Sie hier.
Anwendung
Nanokristalline Übergitter in Gold-Kolloid-Lösung werden mittels Liganden-Induktion hergestellt, wobei mit Natriumborhydrid reduziertes AuCl3 zum Einsatz kommt. Der Zusatz von nukleophilen Hydrid-Ionen aus Natriumborhydrid ist eine kostengünstige Alternative zur Baylis-Hillman-Reaktion für die Synthese von [E]-a-Methylzimtsäure. Eine Reduktionslösung bestehend aus NaBH4 und NaOH wurde zur Erzeugung von kaltem Quecksilberdampf genutzt. NaBH4 kann zur Herstellung von Wasserstoff mittels katalytischer Hydrolyse verwendet werden.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Determination of Mercury in Fly Ash by Using Flow Injection Cold Vapor Isotope Dilution Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry.
Suh, Jung-Ki, et al.
Mass Spectrom., 3(2), 58-61 (2012)
Sandwich Enzyme--linked Immunosorbent Assay (ELISA) Analysis of Plant Cell Wall Glycan Connections.
Cornuault V and Knox JP
Bio-protocol, 4(8) (2014)
Metal Borohydrides as Hydrogen Storage Materials
Soloveichik GL
Material Matters, 2(2), 11-11 (2007)
Lin, X.M. et al.
Chemistry of Materials, 11, 198-198 (1999)
An effective nanosensor for organic molecules based on water-soluble mercaptopropionic acid-capped CdTe nanocrystals with potential application in high-throughput screening and high-resolution optical microscopy
Lau, Pick-Chung, et al.
Biomedical Optics Express, 5(7), 2420-2434 (2014)
Artikel
An article about metal borohydrides as hydrogen storage materials
Single molecule electronics is the endeavour of constructing electronic circuitry with single molecules as the fundamental building block.
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.