Merck
1.05957
Supelco
Manganese(IV) oxide
powder EMPLURA®
Synonym(e):
Braunstein, Mangandioxid, Pyrolusit
Größe auswählen
1 KG
84,60 €
84,60 €
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KG
84,60 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
MnO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352303
EG-Index-Nummer:
215-202-6
NACRES:
NA.21
Assay:
≥89.0% (manganometric)
Form:
powder
Löslichkeit:
insoluble <0.001 g/L
84,60 €
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥89.0% (manganometric)
Form
powder
Wirksamkeit
>3478 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤5% Substances insoluble in hydrochloric acid
Verlust
≤0.3% loss on drying, 105°C
Löslichkeit
insoluble <0.001 g/L
Dichte
5.21 g/cm3 at 21 °C
Schüttdichte
600‑800 kg/m3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.1%
Kationenspuren
Ba: ≤1.0%
Ca: ≤1.0%
Fe: ≤1.5%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Mn](=O)=O
InChI
1S/Mn.2O
InChIKey
NUJOXMJBOLGQSY-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
  • The chemically synthesized ageladine A-derivative LysoGlow84 stains lysosomes in viable mammalian brain cells and specific structures in the marine flatworm Macrostomum lignano.: This research highlights the use of a manganese-based synthetic derivative, LysoGlow84, which effectively stains lysosomes in mammalian brain cells and certain marine flatworms. The study underscores its significance in cellular biology and molecular imaging, providing a tool for detailed lysosomal studies in diverse biological systems (Mordhorst et al., 2015).
Hinweis zur Analyse
Gehalt (manganometrisch): ≥ 89.0 %
In Salzsäure unlösliche Anteile: ≤ 5.0 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.1 %
Ba (Barium): ≤ 1.0 %
Ca (Calcium): ≤ 1.0 %
Fe (Eisen): ≤ 1.5 %
Trocknungsverlust (105 °C): ≤ 0.3 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Inhalation
Zielorgane
Brain
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1