Merck
1.05827
Supelco
Magnesium hydroxide carbonate
for analysis EMSURE®
Synonym(e):
Magnesiumcarbonat basisch
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
235-192-7
Qualität
reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Form
solid
Konzentration
≥24% (Mg, complexometric)
Verunreinigungen
≤0.001% Total nitrogen (N)
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.5% Substances soluble in water
pH-Wert
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp (Schmelzpunkt)
600 °C (decomposition)
Löslichkeit
water: insoluble at 20 °C
Dichte
2.16 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.003%
Kationenspuren
Ba + Sr (as Ba): ≤0.001%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.001%
Na: ≤0.2%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
InChIKey
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, Mg): ≥ 24.0 %
In Wasser lösliche Anteile: ≤ 0.5 %
In Salzsäure unlösliche Anteile: ≤ 0.005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0.005 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0.003 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0.001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
Barium und Strontium (als Ba): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.001 %
K (Kalium): ≤ 0.001 %
Na (Natrium): ≤ 0.2 %
Pb (Blei): ≤ 0.001 %
Zn (Zink): ≤ 0.0005 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable