Merck
1.05828
SAFC
Magnesiumhydroxidcarbonat
light extra pure, Ph. Eur., BP, USP
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Magnesiumhydroxidcarbonat, Basisches Magnesiumcarbonat
Größe auswählen
15 KG
264,00 €
264,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
15 KG
264,00 €
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
235-192-7
264,00 €
Voraussichtliches Versanddatum01. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Agentur
BP
Ph. Eur.
USP
Qualitätsniveau
Assay
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (USP)
40.0-43.5% Mg (as MgO) basis (complexometric)
Form
solid
pH-Wert
10.5 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp (Schmelzpunkt)
600 °C (decomposition)
Löslichkeit
water: insoluble at 20 °C
Dichte
2.16 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.02%
sulfate (SO42-): ≤0.3%
Kationenspuren
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.45%
Co: ≤0.000100%
Fe: ≤0.0200%
Ni: ≤0.0500%
Pb: ≤0.00010%
V: ≤0.0010%
heavy metals (as Pb): ≤0.0020%
Anwendung(en)
pharma/biopharma processes
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Mg+2].[O-]C(=O)[O-].[O-H]
InChI
1S/CH2O3.Mg.H2O/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;1H2/q;+2;/p-3
InChIKey
OUHCLAKJJGMPSW-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wir bieten eine Reihe von hochwertigen wichtigen Rohstoffen plus die Dokumentation und Expertise, die unseren Kunden hilft, die strengen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen. Unser SAFC® Sortiment an hochwertigen Produkten hält strengen Qualitätskontrollverfahren stand.
Anwendung
Magnesiumhydroxidcarbonat kann verwendet werden, um die Fließeigenschaften eines trockenen Pulvers in pharmazeutischen Prozessen zu verbessern.
Rechtliche Hinweise
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable