Merck
1.05718
Supelco
TLC-Platten, Zellulose F
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonym(e):
Zellulosebeschichtete DC-Platten
Größe auswählen
25 UNITS
290,00 €
290,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 UNITS
290,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41115711
NACRES:
NB.21
290,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Materialien
cellulose matrix
glass support
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Verpackung
pkg of 25 plates
Methode(n)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Schichtdicke
80-120 μm
Platte L × B
20 cm × 20 cm
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
25 Glasplatten 20 x 20 cm
Unsere Cellulose-Platten werden zur Untersuchung von polaren Stoffen eingesetzt. Als organisches Sorptionsmittel ist Cellulose ideal für die Trennung hydrophiler Stoffe mittels Verteilungschromatographie. Zu den typischen Anwendungen zählt die Analyse von Aminosäuren, Kohlenhydraten und Phosphaten sowie von Nukleinsäure und ihren Derivaten. Die Cellulose-Platten sind in zwei Qualitätsklassen erhältlich: TLC für konventionelle und HPTLC für anspruchsvolle Hochleistungstrennungen.
Anwendung
  • HPTLC/DESI-MS imaging of tryptic protein digests separated in two dimensions: In dieser Studie von Pasilis wird die Verwendung von Hochleistungs-Dünnschichtchromatographie (HPTLC) in Kombination mit Desorptions-Elektrospray-Ionisations-Massenspektrometrie (DESI-MS) zur Abbildung tryptischer Proteinaufschlüsse beschrieben. Die Verwendung von Zellulose-F-DC-Platten war entscheidend für die Trennung von Proteinfragmenten und ermöglichte eine hochauflösende und genaue Massenspektrometrieanalyse. Diese Methode demonstriert die Vielseitigkeit und Effizienz von Zellulose-F-DC-Platten in der erweiterten Proteomikforschung (Pasilis et al., 2008).
Verlinkung
Ersetzt: 5718-7; 5718
Hinweis zur Analyse
Schichtdicke: 80–120 µm
Dickenschwankung pro Platte: ≤ 30 µm
Aminosäuretest
hRf-Werte
- L-Serin, Aminosäuretest:
20–30
- L-Threonin, Aminosäuretest: 29–36
- L-Alanin, Aminosäuretest: 30–40
- L-Methionin, Aminosäuretest: 49–60
- L-Phenylalanin, Aminosäuretest: 59–70
- L-Leucin, Aminosäuretest: 66–76
Typischer Wert gemessen an einer Platte
Eluent: 1-Butanol/Aceton/Essigsäure/Wasser (35/35/7/23 v/v/v/v), zweifach entwickelt