Wichtige Dokumente
1.05700
Millipore
L-Lysine monohydrochloride
for biochemistry
Synonym(e):
L(+)-2,6-Diamino-capronsäuremonohydrochlorid, Lys
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H15ClN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
211-519-9
NACRES:
NA.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdruck
<1 Pa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Wirksamkeit
10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5.5-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
262 °C
Dichte
1.28 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
360 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cl-].[N+H3][C@@H](CCCCN)C(=O)O
InChI
1S/C6H14N2O2.ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
InChIKey
BVHLGVCQOALMSV-JEDNCBNOSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 99.0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes, feines Pulver
Aussehen der Lösung (1 mol/l, Wasser): klar und farblos
Spez. Drehung (α 20/D, 50 g/l, Salzsäure 1 mol/l, ber. auf getrocknete Substanz): +20.3 bis +21.3
UV-Eigenabsorption(260 nm; 1 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0.20
UV-Eigenabsorption(280 nm; 1 mol/l; 1 cm; Wasser): ≤ 0.25
Sulfat (SO₄): ≤ 0.01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0.001 %
As (Arsen): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Co (Cobalt): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
K (Kalium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0005 %
Na (Natrium): ≤ 0.005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Zn (Zink): ≤ 0.0005 %
Fremdaminosäuren: ≤ 0.3 %
Andere ninhydrinpositive Substanzen: ≤ 0.1 %
Trocknungsverlust (105 °C; 3 h): ≤ 0.4 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2