Merck
1.05410
Millipore
Reinforced Clostridial Agar (RCA)
for microbiology
Synonym(e):
RCM
Größe auswählen
500 G
344,00 €
344,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 G
344,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
NACRES:
NA.74
344,00 €
Voraussichtliches Versanddatum21. Mai 2025
Qualitätsniveau
Form
granular
Hersteller/Markenname
GranuCult® plus
Methode(n)
microbiological culture: suitable
pH-Wert
6.7-6.9 (37 °C, 50 g/L in H2O, after autoclaving)
Löslichkeit
50 g/L
Schüttdichte
670 kg/m3
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Clostridium spp.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete granulatförmige GranuCult® und das kostengünstige pulverförmige NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben — von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3