Merck
1.05411
Millipore
GranuCult® Prime-Clostridien-Nährboden (RCM)
according to EP, according to USP, according to JP, for Clostridium spp., suitable for microbiology
Synonym(e):
Clostridium-Differentialnährmedium, RCA-Agar, RCM
About This Item
UNSPSC-Code:
41106213
NACRES:
NA.74
Agentur
according to EP
according to JP
according to USP
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Form
granular
Verpackung
pkg of 500 g
Hersteller/Markenname
GranuCult® prime
Lagerbedingungen
dry media (Keep tightly closed)
Methode(n)
microbiological culture: suitable
Anwendung(en)
food and beverages
microbiology
Lagertemp.
15-25°C
Eignung
Clostridium spp.
Allgemeine Beschreibung
GranuCult® Prime Clostridien-Nährboden (RCM) wird zur Einleitung des Wachstums aus einem kleinen Inokulum und zum Erhalt der höchsten lebensfähigen Anzahl von Clostridien verwendet. Er kann als konventionelles Nährmedium für Untersuchungen von sporenbildenden Anaerobiern, insbesondere Clostridium butyricum in Käse sowie für die Auszählung und Isolierung von Clostridien verwendet werden. Andere sporenbildende Anaerobier wie Streptokokken und Laktobazillen wachsen ebenfalls auf diesem Nährmedium. Casein-Hydrolysat, Rinderextrakt, Hefeextrakt und Pepton liefern Stickstoff, Vitamine, Aminosäuren und Kohlenstoff für das Wachstum. Dextrose ist ein fermentierbarer Zucker und Natriumchlorid sorgt für das osmotische Gleichgewicht. Das Nährmedium ist frei von Inhibitoren und enthält Cystein als Reduktionsmittel. Als Puffersubstanz dient Natriumacetat. Polymyxin B kann zugesetzt werden, um gramnegative Bakterien zu hemmen und das Medium selektiver zu machen. Die Kulturbedingungen umfassen die Inkubation bei 35–37 °C für 40–48 Stunden in einer anaeroben Atmosphäre.
Anwendung
GranuCult® Prime Clostridien-Nährboden (RCM) ist zur Kultivierung und Auszählung von Clostridien sowie anderen anaeroben und fakultativen Mikroorganismen in Lebensmitteln und anderen Materialien geeignet.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • GranuCult® bietet hochwertige granulierte Nährmedien.
  • Sicher und nachhaltig aufgrund der verringerten Risiken des Einatmens von Feinstaub und toxischen Substanzen und gewährleisten ein sichereres Arbeitsumfeld
  • Ausgezeichnete Benetzbarkeit, Löslichkeit und Fließeigenschaften
  • Praktisch, Komponententrennung und Verklumpung sind minimal, sogar unter feuchten oder warmen Bedingungen
  • Gute Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Verlängerte Haltbarkeit von bis zu fünf Jahren
  • Hohe Anzahl von Versuchsstämmen, die alle regulatorischen Anforderungen erfüllen
  • Durch die Granulierungstechnik können viele Zusätze hinzugefügt werden, ohne dass sie separat dazugegeben werden müssen
Hinweis zur Analyse
Aussehen (Klarheit): klar
Aussehen (Farbe): gelblich
pH-Wert (25 °C): 6,6–7,0
Typische Zusammensetzung (g/Liter): Fleischextrakt 10,0; Peptone 10,0; Hefeextrakt 3,0; D(+)Glucose 5,0; Stärke 1,0; Natriumchlorid 5,0; Natriumacetat 3,0; L-Cysteinchlorid 0.5; Agar-Agar 0,5
Wachstumsprüfung gemäß der harmonisierten Methode der EP, USP und JP.
Inokulum auf Referenzmedium (Clostridium sporogenes ATCC 11437): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Clostridium perfringens ATCC 10543): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Clostridium novyi ATCC 17861): ≤ 100
Inokulum auf Referenzmedium (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): ≤ 100
Wachstum (Clostridium sporogenes ATCC 11437): +
Wachstum (Clostridium sporogenes ATCC 19404 (WDCM 00008)): +
Wachstum (Clostridium perfringens ATCC 10543): +
Wachstum (Clostridium novyi ATCC 17861): +
Wachstum (Escherichia coli ATCC 25922 (WDCM 00013)): +
Inkubation: 48 h.; 30–35°C; Clostridia: anaerob
Die obigen Informationen sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung aktuell und können ohne Vorankündigung geändert werden (ausgenommen sind Kunden, die eine Änderungskontrollvereinbarung mit unserem Unternehmen geschlossen haben). Die Informationen/Formate können jederzeit und auf jede Art und Weise geändert werden, wenn interne Unternehmensangelegenheiten oder Standardbestimmungen dies vorsehen.
Fußnote
Wir haben zwei Arten von Kulturmedien im Angebot: das ausgezeichnete Granulat GranuCult® und das kostengünstige Pulver NutriSelect®, je nachdem, was Sie benötigen.
Die Bezeichnungen Basic, Plus oder Prime werden angehängt, um das Maß der Qualitätssicherung anzugeben – von einer grundlegenden Qualitätssicherung über die gängige QC-Plus bis hin zu Prime für eine vollständige Einhaltung behördlicher Auflagen.
Rechtliche Hinweise
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.