Merck
1.05281
SAFC
Lysozyme
(from egg white) ≥ 30 000 FIP-U/mg cryst. (hydrochloride) for biochemistry EC 3.2.1.17
Synonym(e):
Muramidase
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
EG-Index-Nummer:
232-620-4
Biologische Quelle
egg white
Qualitätsniveau
Form
solid
pH-Wert
3.5 (20 °C in H2O, Aqueous solution)
Löslichkeit
300 g/L
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C99H159N37O23/c1-11-50(8)77(132-72(139)46-120-81(145)63(32-33-70(101)137)124-88(152)69-31-21-39-136(69)93(157)68(43-73(140)141)131-84(148)62(29-19-37-116-98(109)110)125-90(154)75(48(4)5)135-91(155)76(49(6)7)133-80(144)57(100)24-16-34-113-95(103)104)92(156)126-60(27-17-35-114-96(105)106)82(146)121-51(9)78(142)129-66(41-54-45-119-59-26-15-13-23-56(54)59)87(151)134-74(47(2)3)89(153)122-52(10)79(143)128-65(40-53-44-118-58-25-14-12-22-55(53)58)85(149)123-61(28-18-36-115-97(107)108)83(147)130-67(42-71(102)138)86(150)127-64(94(158)159)30-20-38-117-99(111)112/h12-15,22-23,25-26,44-45,47-52,57,60-69,74-77,118-119H,11,16-21,24,27-43,46,100H2,1-10H3,(H2,101,137)(H2,102,138)(H,120,145)(H,121,146)(H,122,153)(H,123,149)(H,124,152)(H,125,154)(H,126,156)(H,127,150)(H,128,143)(H,129,142)(H,130,147)(H,131,148)(H,132,139)(H,133,144)(H,134,151)(H,135,155)(H,140,141)(H,158,159)(H4,103,104,113)(H4,105,106,114)(H4,107,108,115)(H4,109,110,116)(H4,111,112,117)/t50-,51-,52-,57-,60-,61-,62-,63-,64-,65-,66-,67-,68-,69-,74-,75-,76-,77-/m0/s1
InChIKey
ZJCXKXFAOCLSRV-RYLVIXIQSA-N
Allgemeine Beschreibung
(aus Hühnereiweiß) ≥ 30 000 FIP-U/mg krist. (Hydrochlorid) für biochemische Zwecke EC 3.2.1.17
Anwendung
Lysozyme (from egg white) ≥ 30 000 FIP-U/mg cryst. (hydrochloride) for biochemistry EC 3.2.1.17. CAS 9001-63-2, pH 3.5 (H₂O, 20 °C) Aqueous solution.
Hinweis zur Analyse
Aktivität (Micrococcus luteus (FIP-Substrat); Lysozym (FIP-Standard); pH 7,0; 25,0 °C)≥ 30000 FIP-U/mgDiese Angaben enthalten keine Aussagen über die Eignung des Produktes für bestimmte Einsatzzwecke. Es liegt in der alleinigen Verantwortung des Anwenders vor der Verwendung sicherzustellen, dass das Produkt für den vom Anwender vorgesehenen Einsatz geeignet und zulässig ist.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable