Wichtige Dokumente
1.03973
Sigma-Aldrich
M-GLAS®
liquid cover glass for microscopy
Größe auswählen
500 ML
109,00 €
109,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 ML
109,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352401
NACRES:
NA.21
109,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
>250 °C
Expl.-Gr.
1.2-8 % (v/v) toluene()
IVD
for in vitro diagnostic use
Farbe
colorless
Übergangstemp.
flash point 8 °C
Dichte
0.91 g/cm3 at 20 °C
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
M-GLAS® flüssiges Deckglas für die Mikroskopie wird in der Zytologie anstelle eines Deckglases verwendet, um sicherzustellen, dass die gefärbten Proben homogen abgedeckt sind. Ein paar Tropfen werden auf die Probe gegeben, wobei darauf geachtet wird, dass das Eindeckmedium gleichmäßig über das Probenmaterial verteilt ist. Nachdem das Lösungsmittel verdampft ist, bleibt ein fester, schützender Lackfilm zurück, der sicherstellt, dass das Probenmaterial konserviert wird. Die M-GLAS®-Schicht ist gegenüber Immersionsölen nicht beständig. In Ausnahmefällen sollte die Zeit, für die die Proben dem Immersionsöl ausgesetzt sind, nicht mehr als 10 Minuten betragen, da eine restlose Entfernung des Öls andernfalls nicht mehr garantiert werden kann. Bei einer längeren Aussetzungsdauer wird empfohlen, so viel Immersionsöl wie möglich von der Probe zu entfernen, sie in Xylol einzutauchen und erneut einzudecken. Dieses Produkt ist als IVD registriert und weist eine CE-Kennzeichnung auf. Weitere Details finden Sie in der Gebrauchsanweisung. Die Gebrauchsanweisung kann auf dieser Website heruntergeladen werden.
Brechungsindex (20 °C) 1,490–1,500
Dichte (20 °C/4 °C) 0,980 g/cm³
Viskosität (20 °C) 500–600 mPa*s
Fluoreszenz < 250 ppb
Rechtliche Hinweise
M-GLAS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
46.4 °F
Flammpunkt (°C)
8 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)