Merck
1.03592
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid-d6
with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonym(e):
DMSO-d6, Hexadeuterodimethylsulfoxid
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.17
Beilstein:
1237248
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
EG-Index-Nummer:
218-617-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥99.95 atom % D
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Wirksamkeit
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
42 %
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.01% Water (HO) (NMR)
≤0.02% Water (HO + DO) (Karl Fischer)
≤0.03% Tetramethylsilane (NMR)
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20.2 °C
Übergangstemp.
flash point 88 °C
Dichte
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
A wide range of MagniSolv deuterated solvents with extremely low residual water, excellent chemical purity, and the highest isotopic enrichment available can satisfy the most demanding requirements of researchers. Depending on application and sensitivity of the NMR spectrometer our offer solvents with deuteration degrees between 98% and 99.96%. In case of all the water soluble deuterated standard products, water content is specified according to both Karl Fischer and NMR.
Anwendung
Dimethyl sulfoxide-D6 with TMS (0.03 vol.%), deuteration degree min. 99.96% for NMR spectroscopy MagniSolv. CAS 2206-27-1, molar mass 84.17 g/mol.
Spezifikationen
Saturation Concentration in Air: 8.0 g/m3 (20 °C)
Hinweis zur Analyse
Deuterierungsgrad: ≥ 99.96 %
Wasser
- K. Fischer, H₂O + D₂O:
≤ 0.02 %
Eignungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Wasser
- NMR, H₂O:
≤ 0.01 %
Tetramethylsilan (NMR-Spektrum): ≤ 0.03 %
Empfohlene Produkte
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Rechtliche Hinweise
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1