Merck
1.03587
Sigma-Aldrich
Dimethylsulfoxid-d6
with TMS (0.1 vol.%), deuteration degree min. 99.9% for NMR spectroscopy MagniSolv
Synonym(e):
Deuteriertes DMSO, DMSO-d6, Hexadeuterodimethylsulfoxid
About This Item
Lineare Formel:
(CD3)2SO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.17
Beilstein:
1237248
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12142201
EG-Index-Nummer:
218-617-0
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
0.42 mmHg ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
573 °F
Wirksamkeit
14500 mg/kg LD50, oral (Rat)
40000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
42 %
Methode(n)
NMR: suitable
Verunreinigungen
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O + D<SUB>2</SUB>) (Karl Fischer)
Brechungsindex
n20/D 1.476 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
20.2 °C
Übergangstemp.
flash point 88 °C
Dichte
1.190 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])S(=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1D3,2D3
InChIKey
IAZDPXIOMUYVGZ-WFGJKAKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ein breites Spektrum an deuterierten MagniSolv Lösungsmitteln mit äußerst niedrigem Wasserrestgehalt, ausgezeichneter chemischer Reinheit und der höchsten Isotopenanreicherung auf dem Markt kann selbst den höchsten Ansprüchen von Forschern genügen. Je nach Anwendung und Sensitivität des NMR-Spektrometers umfasst unser Angebot Lösungsmittel mit einem Deuterierungsgrad von 98 % bis 99,96 %. Bei allen wasserlöslichen deuterierten Standardprodukten wird der Wassergehalt sowohl gemäß Karl Fischer als auch NMR spezifiziert.
Spezifikationen
Sättigungskonzentration in der Luft: 8,0 g/m3 (20 °C)
Hinweis zur Analyse
Deuterierungsgrad: ≥ 99,9 %
Wasser
– K. Fischer, H₂O + D₂O:
≤ 0,03 %
Tetramethylsilan (NMR-Spektrum): 0,1
Wasser
– NMR, H₂O:
≤ 0,02 %
Leistungstest (NMR-Spektrum): entspricht
Empfohlene Produkte
Besuchen Sie ChemisTwin®, unser brandneues Online-Portal zur Identitätsbestätigung und Quantifizierung von NMR-Spektren. Erfahren Sie mehr oder wenden Sie sich an uns, um eine kostenlose Probeversion zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
190.4 °F
Flammpunkt (°C)
88 °C