1.03034
N,N-Dimethylformamid
EMPARTA®
Synonym(e):
DMF, NSC 5356
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
2.7 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
EMPARTA®
Assay
≥99.5% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
833 °F
Wirksamkeit
3010 mg/kg LD50, oral (Rat)
1500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
15.2 %
Verunreinigungen
≤0.0002% Heavy metals
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point 57.5 °C
Löslichkeit
soluble 1000 g/L
Dichte
0.944 g/mL (lit.)
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Identität (IR): entspricht
Dichte (d 20 °C/4 °C): 0,948–0,949
Acidität: ≤ 0,0005 meq/g
Alkalität: ≤ 0,0002 meq/g
Schwermetalle: ≤ 0,0002 %
Abdampfrückstand: ≤ 0,001 %
Wasser: ≤ 0,1 %
Rechtliche Hinweise
greener alternative product
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.