Merck
900638
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamid
anhydrous, ZerO2®, 99.8%
Synonym(e):
DMF, NSC 5356
Größe auswählen
4 X 2 ML
185,00 €
185,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
4 X 2 ML
185,00 €
About This Item
Lineare Formel:
HCON(CH3)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
73.09
Beilstein:
605365
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
NACRES:
NA.21
bp:
153 °C (lit.)
185,00 €
Versandbereit am11. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ZerO2®
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Dampfdruck
2.7 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.8%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
833 °F
Expl.-Gr.
15.2 %
dilution
(for analytical testing)
Verunreinigungen
≤0.005% water
water
Brechungsindex
n20/D 1.430 (lit.)
pH-Wert
6.7
bp
153 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−61 °C (lit.)
Dichte
0.944 g/mL (lit.)
SMILES String
[H]C(=O)N(C)C
InChI
1S/C3H7NO/c1-4(2)3-5/h3H,1-2H3
InChIKey
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Lösungsmittel für viele hydrophobe, organische Verbindungen.
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
Rechtliche Hinweise
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
135.5 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
57.5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)