Merck
1.03028
Supelco
2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate
GR for analysis for the determination of ascorbic acid
Synonym(e):
2,6-Dichlorophenol-indophenol sodium salt dihydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H6Cl2NNaO2 · 2H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
326.11
UNSPSC-Code:
12352107
EG-Index-Nummer:
210-640-4
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Schüttdichte
320 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C12H7Cl2NO2.Na/c13-10-5-8(6-11(14)12(10)17)15-7-1-3-9(16)4-2-7;/h1-6,17H;/q;+1/p-1
InChIKey
FHLDWQLHDYCXKI-UHFFFAOYSA-M
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration, ber. auf getrocknete Substanz): ≥ 98
Identität (IR-Spektrum): entspricht
DC-Prüfung: entspricht
Fremde Farbstoffe: entspricht
Trocknungsverlust (120 °C): ≤ 12.0 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable