Wichtige Dokumente
1.02955
Supelco
2,2′-Biquinoline
GR for analysis
Synonym(e):
2,2′-Biquinoline, Cuproine, 2,2′-Diquinolyl
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H12N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
EG-Index-Nummer:
204-357-5
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
192-195 °C
Löslichkeit
1.02 mg/L
Schüttdichte
290 kg/m3
Lagertemp.
15-25°C
InChI
1S/C18H12N2/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-17(19-15)18-12-10-14-6-2-4-8-16(14)20-18/h1-12H
InChIKey
WPTCSQBWLUUYDV-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Perchlorsäuretitration): ≥ 99
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Schmelzpunkt: 193 - 196 °C
Cu (Kupfer): ≤ 0.0002 %
Sulfatasche: ≤ 0.05 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable