Merck
699055
Sigma-Aldrich
4-Pyridinethioamid
97%
Synonym(e):
4-Pyridylthioamid, Pyridin-4-carbothioamid, Thioisonicotinsäureamid
Größe auswählen
5 G
13,00 €
13,00 €
Listenpreis26,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
13,00 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H6N2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
138.19
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
13,00 €
Listenpreis26,00 €Sparen Sie 50%
Versandbereit am14. April 2025Details
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
199 °C (D)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
NC(=S)c1ccncc1
InChI
1S/C6H6N2S/c7-6(9)5-1-3-8-4-2-5/h1-4H,(H2,7,9)
InChIKey
KPIIGXWUNXGGCP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)