Merck
1.02027
Supelco
Cadmium sulfate hydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonym(e):
Cadmium sulfate hydrate
Größe auswählen
100 G
89,40 €
89,40 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
89,40 €
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cd3O12S3 · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
769.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-331-6
NACRES:
NA.21
89,40 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMSURE®
Assay
98.0-102.0% (CdSO4.8/3H2O basis, complexometric)
Form
solid
Wirksamkeit
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
pH-Wert
3.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>80 °C (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
41.5 °C
Dichte
3.10 g/cm3 at 20 °C
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
N: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Cd+2].[S](=O)(=O)([O-])O.[O-H]
InChI
1S/Cd.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
Verwandte Kategorien
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, CdSO₄.8/3 H₂O): 98.0 - 102.0 %
Unlösliche Anteile: ≤ 0.005 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 3.0 - 6.0
Chlorid (Cl): ≤ 0.001 %
Gesamtstickstoff (N): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
K (Kalium): ≤ 0.01 %
Na (Natrium): ≤ 0.005 %
Pb (Blei): ≤ 0.002 %
Zn (Zink): ≤ 0.002 %
Rechtliche Hinweise
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)