Merck
8.45500
Sigma-Aldrich
Cadmium sulfate hydrate
Solarpur®
Synonym(e):
Cadmium sulfate hydrate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
Cd3O12S3 · 8H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
769.54
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
233-331-6
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Wirksamkeit
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
3.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
>80 °C (decomposition)
mp (Schmelzpunkt)
41.5 °C
Löslichkeit
1130 g/L
Dichte
3.10 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
no temp limit
InChI
1S/Cd.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
Hinweis zur Analyse
Gehalt (komplexometrisch, CdSO₄.8/3 H₂O): 98.0 - 102.0 %
Identität Cd (ICP): entspricht
Identität (SO₄): entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0.005 %
pH-Wert (5 %; Wasser): 3.0 - 6.0
Chlorid (Cl): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Kupfer): ≤ 0.0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0.0005 %
K (Kalium): ≤ 0.01 %
Na (Natrium): ≤ 0.005 %
Pb (Blei): ≤ 0.002 %
Zn (Zink): ≤ 0.002 %
Al (Aluminium): ≤ 50 ppm
Co (Cobalt): ≤ 50 ppm
Ni (Nickel): ≤ 50 ppm
Cr (Chrom): ≤ 50 ppm
Mn (Mangan): ≤ 50 ppm
As (Arsen): ≤ 50 ppm
Sn (Zinn): ≤ 50 ppm
Sb (Antimon): ≤ 50 ppm
Li (Lithium): ≤ 50 ppm
Rechtliche Hinweise
Solarpur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)