Wichtige Dokumente
1.01988
Supelco
1-Butanol
for liquid chromatography LiChrosolv®
Synonym(e):
1-Butanol, Butan-1-ol, n-Butylalkohol, BuOH
Größe auswählen
1 L
207,00 €
2.5 L
481,00 €
207,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 L
207,00 €
2.5 L
481,00 €
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
200-751-6
NACRES:
NA.03
bp:
116-118 °C/1013 hPa
207,00 €
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Dampfdruck
6.7 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Beschreibung
isocratic
Produktlinie
LiChrosolv®
Assay
≥99.8% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
340 °C
Wirksamkeit
790 mg/kg LD50, oral (Rat)
3400 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Expl.-Gr.
1.4-11.3 % (v/v)
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.05% Water
Abdampfrückstand
≤2.0 mg/L
Durchlässigkeit
230 nm, ≥75%
240 nm, ≥85%
310 nm, ≥99%
pH-Wert
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
bp
116-118 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-89 °C
Übergangstemp.
flash point 34 °C
Löslichkeit
66 g/L
Dichte
0.81 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
InChIKey
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Mit ihrer hohen UV-Durchlässigkeit, geringen Partikelzahl, Acidität und Alkalität und ihrem geringen Abdampfrückstand sind LiChrosolv Lösungsmittel ideal für reproduzierbare Trennungen. In der analytischen HPLC werden Trennungen üblicherweise mit einem Lösungsmittelgradienten durchgeführt. Daher bieten wir Lösungsmittel neben den isokratischen Qualitäten auch in „gradient grade“ an. Somit kann der Gradienteneffekt des beteiligten Lösungsmittels minimiert werden.
Anwendung
  • Insights into "wheat aroma": Analysis of volatile components in wheat grains cultivated in saline-alkali soil: In dieser Studie wird die Verwendung von 1-Butanol bei der Analyse der aromatischen Profile von Weizenkörnern aus salzhaltigen und alkalischen Böden untersucht und dessen Rolle bei der Identifizierung wichtiger flüchtiger Verbindungen hervorgehoben, die mit dem speziellen Duft von Weizen verbunden sind (Sun et al., 2024).
  • PLD2 deficiency alleviates endothelial glycocalyx degradation in LPS-induced ARDS/ALI: Enthält Erkenntnisse zur schützenden Rolle von 1-Butanol in zellulären Modellen von Lungenverletzungen und demonstriert dessen potenziellen therapeutischen Anwendungen bei Atemwegserkrankungen (Kong et al., 2024).
Angaben zur Herstellung
Das Produkt wurde durch einen 0,2-μm-Filter filtriert
Sonstige Hinweise
Entdecken Sie diverses Zubehör für die Laborsicherheit und Ausrüstung für die sichere Handhabung von Lösungsmitteln, um Ihr Sicherheitsniveau ab der ersten Verwendung zu erhöhen.
Rechtliche Hinweise
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
Artikel
TLC plates, with silica gel, gypsum as binder, International Pharmacopoeia compliant, for identification of Atenolol and Chlorthalidone in tablets.
Development of an HPTLC based method, using Silica Gel 60 F254 plate, to determine Betamethasone Sodium Phosphate over a concentration range of 1 to 7 µg/spot.
Intact analysis of Universal Antibody Standard human and Antibody-Drug Conjugate (ADC) Mimic on silica monolithic HPLC columns under various conditions.