Merck
1.01231
Supelco
Isoamylacetat
EMPLURA®
Synonym(e):
Isoamylacetat, Essigsäure-iso-amylester, iso-Amylacetat, Birnenether
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191502
EG-Index-Nummer:
204-662-3
Dampfdruck
7 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Produktlinie
EMPLURA®
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
355 °C
Wirksamkeit
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Expl.-Gr.
1-10 % (v/v)
Verunreinigungen
≤0.1% Free acid (as CH3COOH)
≤0.1% Water
≤1% Isoamyl alcohol (GC)
pH-Wert
7
bp
142 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
-78 °C
Übergangstemp.
flash point 36 °C
Dichte
0.87 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C7H14O2/c1-6(2)4-5-9-7(3)8/h6H,4-5H2,1-3H3
InChIKey
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
EMPLURA® ist unsere kostengünstige Alternative zu Chemikalien höchster Reinheit. Mit EMPLURA bieten wir eine Reihe von Lösungsmitteln für eine Vielzahl grundlegender Anwendungen in nicht regulierten Industrien sowie für weniger anspruchsvolle Anwendungen, präparative Laborarbeiten und Reinigungszwecke. EMPLURA-Lösungsmittel bieten geeignete Spezifikationen für die meisten gängigen Parameter.
Hinweis zur Analyse
Reinheit (GC): ≥ 99,0 %
Identität (IR): entspricht
Freie Säure (als CH₃COOH): ≤ 0,1 %
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 0,872–0,873
Isoamylalkohol (GC): ≤ 1,0 %
Wasser: ≤ 0,1 %
Rechtliche Hinweise
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup