Merck
1.01180
Supelco
Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat
(ammonium molybdate) cryst. extra pure
Synonym(e):
Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat, Ammoniummolybdat, Hexammoniumheptamolybdat-4-hydrat
Größe auswählen
250 G
171,00 €
1 KG
532,00 €
171,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 G
171,00 €
1 KG
532,00 €
About This Item
Lineare Formel:
(NH4)6Mo7O24 · 4 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1235.86
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
EG-Index-Nummer:
234-722-4
NACRES:
NB.21
171,00 €
Voraussichtliches Versanddatum30. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
for analytical purposes
Qualitätsniveau
spezifische(r) Analyt(en)
phosphate
Methode(n)
photometry: suitable
pH-Wert
5.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
90 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
400 g/L
Dichte
2.498 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
800 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Mo].[N+H4].[O-2].O
InChI
1S/Mo.H3N.H2O.O/h;1H3;1H2;/q;;;-2/p+1
InChIKey
XCOMAVCHADVANQ-UHFFFAOYSA-O
Anwendung
  • Ammoniumheptamolybdat-Tetrahydrat in nanostrukturierten Legierungen: Diese Verbindung wird bei der hydrothermalen Synthese von intermetallischen Molybdän-Eisen-Legierungen mit Nanostrukturen bei relativ niedrigen Temperaturen verwendet, was ein Potenzial für fortschrittliche Materialanwendungen in der Technik und in der Industrie darstellt (El-Geassy et al., 2023).
  • Verbesserte Photokatalyse: Sie wird bei der Konstruktion von Mo(2)C@MoO(x)-Heterostrukturen für verbesserte Anwendungen der oberflächenverstärkten Raman-Streuung (SERS) verwendet, die in den Bereichen Sensorik und Umweltüberwachung von Bedeutung sind (Lai et al., 2022).
  • Umweltüberwachung: Ihre Anwendungen erstrecken sich auf die Umweltwissenschaft, wo sie für die Phosphatspurenmessung in Böden eingesetzt wird und zur Überwachung und zum Management von Schadstoffen in der Landwirtschaft beiträgt (Lu et al., 2021).
  • Fortschritte in der Katalyse: Diese Verbindung spielt eine entscheidende Rolle bei der Synthese fortschrittlicher katalytischer Materialien für die Desoxygenierung organischer Verbindungen und fördert effizientere chemische Prozesse in der Industrie (Priecel et al., 2020).
Hinweis zur Analyse
Assay (Präzipitationstitration): 99,3–101,8 %
Identität: entspricht
Unlösliche Anteile: ≤ 0,005 %
Chlorid (Cl): ≤ 0,002 %
Nitrat (NO₃): entspricht
Phosphat (PO₄): ≤ 0,0005 %
Phosphat, Arsenat, Silicat (als PO₄): entspricht
Sulfat (SO₄): ≤ 0,02 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
K (Kalium): ≤ 0,005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Magnesium und Alkalisalze: ≤ 0,02 %
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?