Merck
1.00058
SAFC
Essigsäure
96%, EMPROVE® ESSENTIAL
Arzneimittelherstellung
Synonym(e):
Essigsäure, Ethansäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
60.05
Beilstein:
506007
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Dampfdichte
2.07 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
15.2 hPa ( 20 °C)
Produktlinie
EMPROVE® ESSENTIAL
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
463 °C
800 °F
Expl.-Gr.
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
4-19.9 % (v/v)
Konzentration
96%
Brechungsindex
n20/D 1.371 (lit.)
pH-Wert
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
117-118 °C (lit.)
117.9 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
16.2 °C (lit.)
16.6 °C
Übergangstemp.
flash point 39 °C
Dichte
1.05 g/cm3 at 20 °C
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Es kann oft schwierig sein, den richtigen Hilfsstoff für Formulierungen zu finden, der sowohl Ihren Bedürfnissen als auch den regulatorischen Anforderungen entspricht. Wir unterstützen Sie mit anwendungs- und regulierungsbezogenem Fachwissen in jedem Schritt der Entwicklung, Maßstabsvergrößerung und Produktion.
Im Rahmen unseres Emprove® Programms werden unsere Rohstoffe Materialien mit ausführlicher Dokumentation geliefert, um die regulatorische Konformität Ihrer Pharma- und Biopharmaprodukte, die uneingeschränkte Transparenz der Lieferkette und eine Reduzierung der Risiken zu gewährleisten. Unser SAFC® Portfolio hochwertiger Produkte für die biopharmazeutische und pharmazeutische Formulierung und Produktion besteht strengste Qualitätskontrollen und wird gemäß geltender cGMP-Richtlinien hergestellt.
Anwendung
Essigsäure kann als Säuerungsmittel und Pufferkomponente in vielen verschiedenen pharmazeutischen Formulierungen und Produktionsprozessen, beispielsweise bei der Plasmafraktionierung, verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameCorrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
102.2 °F
Flammpunkt (°C)
39 °C
Was ist das Emprove® Programm?
Das Emprove® Programm stellt umfassende und eingehende Dokumentation zu unseren Filtern, Einwegkomponenten, pharmazeutischen Rohstoffen und Ausgangsstoffen bereit.
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Material Qualification Dossier
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Quality Management Dossier (Open Access)
Kostenlos - Anmelden zum Herunterladen
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Operational Excellence Dossier
Im Abonnement oder gegen Gebühr erhältlich
Erfahren Sie mehr über die Vorteile, die ein Emprove® Programm-Abonnement bieten kann
Warum sind diese Dokumente nicht verfügbar?
Emprove® Dossiers enthalten Informationen zur Unterstützung von Zulassungs- und Risikobeurteilungsprozessen von Pharmaherstellern und enthalten vertrauliche Daten. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, kontaktieren sie uns wenn Sie Zugang erhalten möchten.