Wichtige Dokumente
05-354
Sigma-Aldrich
Anti-Clusterin-α-Kette(human)-Antikörper, Klon 41D
clone 41D, Upstate®, from mouse
Synonym(e):
Apolipoprotein J, Complement cytolysis inhibitor, Complement-associated protein SP-40,40, Ku70-binding protein 1, Testosterone-repressed prostate message 2, aging-associated protein 4, clusterin, complement lysis inhibitor, complement-associated protein
Größe auswählen
100 μG
620,00 €
620,00 €
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1049
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
620,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
620,00 €
Voraussichtliches Versanddatum19. Mai 2025
Für Ihr Target ist ein rekombinanter, konservierungsmittelfreier Antikörper verfügbar. Probieren Sie ZMS1049
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
41D, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
Upstate®
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... CLU(1191)
Allgemeine Beschreibung
Clusterin ist auch als Apolipoprotein J, Komplement-Lyse-Inhibitor, gp80, Glykoprotein III, SGP-2, SP 40-40, TRPM2 und T64 bekannt. Es ist ein universelles, multifunktionelles Protein mit einer Molekülmasse von 80 kDa, das zwei über Disulfidbrücken verknüpfte Untereinheiten, alpha und beta, umfasst und mit einem breiten Spektrum von Molekülen interagieren kann. Es ist an zahlreichen biologischen Abläufen beteiligt, einschließlich Spermienreifung, Lipidtransport, Regulierung der Komplementkaskade, Membranrecycling, Zelltod, Immunregulierung, Zellanhaftung und morphologische Transformation. Bei pathologischen Zuständen ist es ein amyloidassoziiertes Protein, das mit fibrillären Ablagerungen in systemischen und lokalisierten Amyloidstörungen co-lokalisiert. Bei Alzheimer-Krankheit kommt Clusterin in Amyloid-Plaques und zerebrovaskulären Ablagerungen vor. Bei Brustkrebs korreliert die Clusterin-Expression mit der Tumorgröße. Clusterin ist auch an Endometriumkarzinom, Myokardinfarkt, Nierenerkrankung und Atherosklerose beteiligt.
Spezifität
Dieser Antikörper erkennt die humane Clusterin-α-Kette, Molekülmasse 40 kDa, und Vorläuferprotein.
Immunogen
Natives Clusterin, aufgereinigt aus Humanserum. Klon 41D.
Anwendung
Der Anti-Clusterin-α-Kette(human)-Antikörper Klon 41D ist ein Antikörper gegen die Clusterin-α-Kette (human) zur Verwendung in IC, IH, IH(P) und WB.
Forschungs-Unterkategorie
Apoptose & Krebs
Neurowissenschaft
Forschungs-Unterkategorie
Apoptose – Weitere
Neurodegenerative Erkrankungen
Immunhistochemie:
Frühere Chargen dieses Antikörpers zu 5 µg/ml wiesen Clusterin in Paraffinschnitten von menschlichem Gehirn nach.
Qualität
Regelmäßig mit RIPA-Lysaten aus HeLa-Zellen oder MCF-7-Zelllysaten beurteilt Lysat.
Western-Blot-Analyse:
0,5–2 µg/ml einer frühere Chargen wiesen die humane Clusterin-α-Katte in RIPA-Lysat von HeLa-Zellen nach. Frühere Chargen wiesen das Protein in Humanserum und MCF-7-Zelllysaten nach.
Zielbeschreibung
40 kDa
Physikalische Form
Aufgereinigtes monoklonales Maus-IgG1κ in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mmol/l NaCl mit 0,05 % Natriumazid. Gefroren bei -20 °°C.
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar.
Handhabungsempfehlungen:
Das Fläschchen nach Empfang und vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren und die Lösung vorsichtig mischen. In Mikrozentrifugenröhrchen aliquotieren und bei -20 °C aufbewahren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Zelllysat.
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Empfehlung
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jason T Lewis et al.
American journal of clinical pathology, 120(1), 56-61 (2003-07-18)
We report a case of an inflammatory pseudotumor (IPT) of the spleen occurring in an 81-year-old woman with a history of a monoclonal gammopathy of undetermined significance. Eighteen-month follow-up after splenectomy demonstrated no tumor recurrence or progression of underlying plasma
M Scaltriti et al.
British journal of cancer, 91(10), 1842-1850 (2004-10-21)
Expression of the castration-induced clusterin protein is incompatible with the survival of human prostate cancer cells in tissues and in cell culture. To investigate the fate of human prostate epithelial cells, when engineered to maintain expression of clusterin protein, we
Cell detachment and apoptosis induction of immortalized human prostate epithelial cells are associated with early accumulation of a 45 kDa nuclear isoform of clusterin
Caccamo, A. E., et al
The Biochemical Journal, 382, 157-168 (2004)
Involvement of clusterin in 15-deoxy-delta12,14-prostaglandin J2-induced vascular smooth muscle cell differentiation.
Yoshikazu Miwa, Fumi Takahashi-Yanaga, Sachio Morimoto, Toshiyuki Sasaguri
Biochemical and biophysical research communications null
Eijiro Nakamura et al.
The American journal of pathology, 168(2), 574-584 (2006-01-27)
Germline mutations in the von Hippel-Lindau (VHL) tumor suppressor gene predispose people to renal cancer, hemangioblastomas, and pheochromocytomas in an allele-specific manner. The best documented function of the VHL gene product (pVHL) relates to its ability to polyubiquitinate, and hence