Wichtige Dokumente
05-1570
Sigma-Aldrich
Anti-PRDM1(BLIMP-1)-Antikörper, Klon 6D3
clone 6D3, from rat
Synonym(e):
PR domain containing 1, with ZNF domain, PR-domain zinc finger protein 1, beta-interferon gene positive-regulatory domain I binding factor, Positive regulatory domain I-binding factor 1, PRDI-binding factor-1, Beta-interferon gene positive regulatory dom
Größe auswählen
100 μG
459,00 €
459,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 μG
459,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
459,00 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
rat
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
6D3, monoclonal
Speziesreaktivität
mouse, human
Methode(n)
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG2aκ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... PRDM1(639)
Allgemeine Beschreibung
Das B-Lymphozyten-induzierte Reifungsprotein-1 (BLIMP-1) ist ein Transkriptionsrepressor mit einer Molekülmasse von 100 kDa, der eine DET-Domäne und vier Zinkfinger vom Typ C2H2 enthält. Es ist bekannt, dass BLIMP-1 im Kern spezifisch an die positive regulatorische Domäne I (PRDI) des Beta-Interferon-Gens bindet und mit PRMT5 interagiert. Während der B-Zelldifferenzierung unterdrückt BLIMP-1 die Transkription des Gens c-myc aktiv durch die Bindung seines Promotors und wird als ein “Master-Regulierer” für die endständige B-Zelldifferenzierung erachtet, da es die BCL1-Zellentwicklungskaskade auslösen kann.
Spezifität
Erkennt BLIMP-1
Immunogen
Epitop: Erkennt ein Epitop, das zwischen den Aminosäuren 255–395 von BLIMP-1 lokalisiert ist.
Rekombinantes Protein, das BLIMP-1 der Maus entspricht.
Anwendung
ELISA-Analyse: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in ELISA verwendet. (Kallies, A., et al. (2004).) J Exp Med. 200(8):967-977.)
Flow Cytometry Analysis: Eine repräsentative Charge wurde von einem unabhängigen Labor in FC verwendet. (Kallies, A., et al. (2004).) J Exp Med. 200(8):967-977.)
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Entzündungen & Immunologie
Verwenden Sie den Anti-PRDM1(BLIMP-1)-Antikörper, Klon 6D3 (monoklonaler Antikörper der Ratte), der in WB, ELISA, IHC und FC validiert wurde, um PRDM1 (BLIMP-1) nachzuweisen, auch als PR-Domäne-Zinkfinger-Protein 1 bekannt.
Qualität
Beurteilt mittels Western Blot in HL-60-Zelllysat.
Western-Blot-Analyse: 1 µg/ml dieses Antikörpers wies BLIMP-1 in 10 µg HL-60-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
~ 95 kDa gemessen
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable