05-1250
Anti-Trimethyl Histone H3(Lys9) Antibody, clone CMA308
clone CMA308, from mouse
Synonym(e):
H3K9me3, Histone H3 (tri methyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
Größe auswählen
569,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
569,00 €
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CMA308, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates, human
Methode(n)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
trimethylation (Lys9)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Epigenetik & nukleäre Funktionen
Histone
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA.1
Immunoprecipitation:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for IP.1
Immunocytochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for immunocytochemistry.1
Qualität
A 0.5 – 2 μg/mL dilution of this antibody detected histone H3 in 10 μg of HeLa acid extract.
Zielbeschreibung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HeLa Acid extract.
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable