Merck
Alle Fotos(4)
Wichtige Dokumente
05-1249-S
Sigma-Aldrich
Anti-Dimethyl-Histon H3 (Lys9)-Antikörper, Klon CMA307, Testgröße
clone CMA307, from mouse
Synonym(e):
H3K4me2, Histone H3 (dimethyl K4), H3 histone family, member T, Histone 3, H3, Histone cluster 3, H3
Größe auswählen
10 μG
147,00 €
147,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 μG
147,00 €
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
147,00 €
Voraussichtliches Versanddatum11. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified immunoglobulin
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
CMA307, monoclonal
Speziesreaktivität
vertebrates, human
Methode(n)
ChIP: suitable
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
dimethylation (Lys9)
Angaben zum Gen
human ... H3C1(8350)
Allgemeine Beschreibung
Histon H3 ist eines der fünf Haupt-Histon-Proteine von Chromatin in eukaryotischen Zellen. Bestehend aus einer kugelförmigen Hauptdomäne und einem langen N-terminalen Ende, spielt H3 eine Rolle für die Struktur der Nukleosomen und somit der ′Perlenschnur′-Struktur der Chromatinfäden. Histon-Proteine sind stark posttranslational modifiziert, wobei Histon H3 das am stärksten modifizierte der fünf Histone ist. Die Sequenzvarianten und variablen Modifikationszustände von Histon H3 spielen wahrscheinlich eine Rolle für die Dynamik und Langzeitregulation von Genen. Di- und Tri-Methylierung von Histon H3 sind Gen-Silencing-Markierungen, während das Entfernen dieser Markierungen durch die Dimethylase-Gene Jmjd1a und Jmjd2c zur Genaktivierung führt.
Spezifität
Basierend auf der Sequenzhomologie wird eine breite artenübergreifende Kreuzreaktivität erwartet.
Dieser Antikörper erkennt Histon H3, wenn es an Lys9 dimethyliert ist. Die Phosphorylierung von Ser10 beeinträchtigt die Antikörperbindung an Dimethyl-Lys9.
Immunogen
Epitop: Dimethyl-Lys9
Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 1–19 von humanem Histon H3, dimethyliert an Lys9, konjugiert an KLH, entspricht.
Anwendung
Chromatin-Immunpräzipitation:
Beschalltes Chromatin aus HeLa-Zellen (1 x 106 Zelläquivalente pro IP) wurde einer Chromatin-Immunpräzipitation unterzogen, wobei 2 µg eines normalen Maus-IgG- oder eines Anti-Dimethyl-Histon-H3-(Lys9)-Antikörpers, Klon CMA307, und das Magna ChIP G Kit (Best.-Nr. 17-611) verwendet wurden. Die erfolgreiche Immunpräzipitation von Dimethyl-Histon H3 (Lys9)-assoziierten DNA-Fragmenten wurde mittels qPCR unter Verwendung von ChIP-Primern B-Globin überprüft.
Bitte beachten Sie das Protokoll für EZ-Magna G ChIP (Best.-Nr. 17-409) oder EZ-ChIP (Best.-Nr. 17-371) für experimentelle Details.
Dot-Blot-Analyse: Absurance Histon H3 Antikörper-Spezifitäts-Array (Best.-Nr. 16-667) und Absurance Histon H2A, H2B, H4 Antikörper-Spezifitäts-Array (Best.-Nr. 16-665), die Histonpeptide mit verschiedenen Modifikationen enthalten, wurden mit Best.-Nr. 05-1249-S, Anti-Dimethyl H3 (Lys9), Klon CMA307, in einer Verdünnung von 2,0 µg/ml (1:500) getestet. Die Proteine wurden mit an HRP konjugiertem Anti-Maus-IgG vom Esel und einem Chemilumineszenz-Nachweissystem visualisiert.
ELISA:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als für ELISA geeignet befunden. Kimura, H., et al. (2008). Cell Struct. Funct. 33: 61-73.
Immunzytochemie:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als für Immunzytochemie geeignet befunden (Kimura, 2008).
Immunpräzipitation:
Dieser Antikörper wurde von einem externen Labor als für Immunpräzipitation geeignet befunden (Kimura, 2008).
Multiplexing:
Dieser Antikörper erkennt spezifisch das an Lys9 dimethylierte Histon H3 im Luminex Assay.
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Histone
Verwenden Sie Anti-Dimethyl-Histon-H3-(Lys9)-Antikörper, Klon CMA307 (monoklonaler Maus-Antikörper), validiert in WB, ELISA, ICC, IP und Mplex zum Nachweis von Dimethyl Histon H3 (Lys9), auch bekannt als H3K9me2, Histon H3 (Dimethyl K9).
Qualität
Western-Blot-Analyse: Mit einer Verdünnung von 1:10.000 dieser Charge wurde Dimethyl Histon H3 in HeLa-Säureextrakt nachgewiesen.
Zielbeschreibung
~17 kDa
Physikalische Form
Format: Aufgereinigt
Über Protein G aufgereinigt
Überstand von monoklonalem Maus-IgG1κ in PBS mit 0,05% Natriumazid.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2–8 °C ab Empfangsdatum 1 Jahr haltbar. Für maximale Produktrückgewinnung das Fläschchen vor dem Abnehmen der Kappe zentrifugieren. Wiederholte Einfrier-/Auftauzyklen sind zu vermeiden, da sie das IgG beschädigen und die Produktleistung beeinträchtigen können.
Hinweis zur Analyse
Kontrolle
HeLa-Säureextrakt
Sonstige Hinweise
Konzentration: Die chargenspezifische Konzentration entnehmen Sie bitte dem Analysenzertifikat.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable