05-1143
Anti-phospho-Paxillin (Tyr31) Antibody, clone M102
clone M102, from mouse
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
M102, monoclonal
Speziesreaktivität
human
Methode(n)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
wet ice
Posttranslationale Modifikation Target
phosphorylation (pTyr319)
Angaben zum Gen
human ... PXN(5829)
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
Immunogen
Anwendung
Zellstruktur
Cytoskelettale Signalübertragung
Qualität
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this lot detected phospho-Paxillin on 10 µg of pervanadate treated L6 lysates.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Note: Variability in freezer temperatures below -20°C may cause glycerol containing solutions to become frozen during storage.
Hinweis zur Analyse
Pervanadate treated L6 cell lysates
Sonstige Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable