05-1075
Anti-FOXO1-Antikörper, Klon 2H8.2
clone 2H8.2, from mouse
Synonym(e):
Forkhead box protein O1A, Forkhead in rhabdomyosarcoma, forkhead box O1, forkhead box O1A (rhabdomyosarcoma), forkhead homolog in rhabdomyosarcoma
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2H8.2, monoclonal
Speziesreaktivität
rat, human, mouse
Verpackung
antibody small pack of 25 μg
Methode(n)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotyp
IgG1κ
NCBI-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Angaben zum Gen
human ... FOXO1(2308)
mouse ... Foxo1(56458)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Spezifität
FOXO1 pendelt zwischen dem Zellkern und dem Zytosol.
Immunogen
Anwendung
Transkriptionsfaktoren
Epigenetik und Zellkernfunktion
Immunzytochemie: Daten einer repräsentativen Charge.
Eine 1:500-Verdünnung einer früheren Charge wurde verwendet.
Immunhistochemie (Paraffin): Daten einer repräsentativen Charge.
Optimale Färbung mit Epitoprückgewinnung: Duktalkarzinom in situ.
Qualität
Western-Blot-Analyse: 2 µg/ml dieses Antikörpers wiesen FOXO1 in HEK293-Zelllysat nach.
Zielbeschreibung
Verlinkung
Physikalische Form
Lagerung und Haltbarkeit
Hinweis zur Analyse
HEK293-Zelllysat